Få mere at vide
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17977559
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17977559 250 ml
17947959 50 ml
17978059 500 ml
17968499 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17977559 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPBAN250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ba
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
SMIL [Ba]
IUPAC navn Barium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 137.33
Mængde 250 ml
Formel vægt 137,905 g/mol