Få mere at vide
Bariumstandard: Ba @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17921316
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17921316 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17921316 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLBAN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bariumstandard: Ba @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ba
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
SMIL [Ba]
IUPAC navn Barium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 137.33
Mængde 100 ml
Formel vægt 137,905 g/mol