Få mere at vide
Barium Standard i baseolie, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15618325 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15618325 50 g 500ml
1 options
Artikelnummer. 15618325 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGBA84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 DKK
    669.70 DKK / 500ml
    Spare 220.30 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-39-3, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Ba
MDL nummer MFCD00134031
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Ba]
IUPAC navn barium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:32595
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug