Bariumsilikatfilm, der er velegnet til brug som transmissionsmedie i integrerede optiske kredsløb. Det er vist, at filmene, som kan fremstilles med en bred vifte af brydningsindekser ved passende valg af forholdet mellem målbestanddelene, udviser lav optisk dæmpning. Derfor bruges det til integrerede optiske kredsløb. Det bruges i keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .