Få mere at vide
Barium siliciumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357098
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357098 500 g 500g
11367098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015122.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13255-26-0 | Molekylær formel: BaO3Si | Molekylvægt: 213,409 g/mol
Bariumsilikatfilm, der egner sig som transmissionsmedier i integrerede optiske kredsløb. Det er vist, at filmene, som kan produceres med et bredt spektrum af brydningsindekser ved passende valg af forholdet mellem målbestanddelene, udviser lav optisk dæmpning. Derfor bruges det til integrerede optiske kredsløb. Det anvendes i keramik.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13255-26-0
Molekylær formel BaO3Si
Molekylvægt (g/mol) 213.409
MDL nummer MFCD00014186
InChI nøgle HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
IUPAC navn barium(2+);dioxido(oxo)silan
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium silicon oxide
Smeltepunkt 1604 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.67
Tæthed 4.399
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselig i syrer.
Formel vægt 213.4