Få mere at vide
Barium selenite, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11491990
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17451.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13718-59-7
Molekylær formel BaO3Se
Molekylvægt (g/mol) 264.295
MDL nummer MFCD00003446
InChI nøgle VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1
PubChem CID 166893
IUPAC navn barium(2+);selenite
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium selenite
Mængde 500 g
Lineær formel BaSeO3
FN nummer UN2630
Formel vægt 264.29
Procent renhed 97%