Få mere at vide
Barium rod, 22mm (0.9in) dia, 99+% (metals basis), Sr ∣<0.8%
Artikelnummer. p-7048300
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 11331148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010103.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som getter, i katodestrålerør, termionstrålerør og natriumdamplamper
Anvendes som getter, i katodestrålerør, termionstrålerør og natriumdamplamper
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-39-3
Molekylær formel Ba
Molekylvægt (g/mol) 137.33
MDL nummer MFCD00134031
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC navn barium
SMIL [Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium rod
Farve Grå
Navn note 22mm (0.9 in.) dia.
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Vægt ≈7.3cm/100g
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1400
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sr ≤0.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium rod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i