Få mere at vide
Bariumstang, 22 mm (0,9 tommer) diameter, 99+% (metalbasis), Sr ∣ <0,8%
Artikelnummer. 11351148
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351148 500 g 500g
11331148 100 g 100g
11341148 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010103.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bruges som getter i katodestrålerør, termioniske emitterrør og natriumdamplamper | CAS: 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol
Anvendes som getter, i katodestrålerør, termionstrålerør og natriumdamplamper
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-39-3
Molekylær formel Ba
Molekylvægt (g/mol) 137.33
MDL nummer MFCD00134031
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC navn barium
SMIL [Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium rod
Farve Grå
Navn note 22 mm (0,9 tommer) diameter.
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈7,3 cm/100 g
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1400
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sr ≤0.8%