Få mere at vide
Bariumstang, 22 mm (0,9 tommer) diameter, 99+% (metalbasis), Sr ∣ <0,8%
Artikelnummer. 11331148
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331148 100 g 100g
11351148 500 g 500g
11341148 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010103.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Bruges som getter i katodestrålerør, termioniske emitterrør og natriumdamplamper | CAS: 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol
Anvendes som getter, i katodestrålerør, termionstrålerør og natriumdamplamper
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-39-3
Molekylær formel Ba
Molekylvægt (g/mol) 137.33
MDL nummer MFCD00134031
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC navn barium
SMIL [Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium rod
Farve Grå
Navn note 22mm (0.9 in.) dia.
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Vægt ≈7.3cm/100g
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1400
Procent renhed ≥99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sr ≤0.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium rod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend slukningspulver til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.