Få mere at vide
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL Artikelnummer.: 11351459
compliance-icons compliance-icons
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408529
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11351459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013876.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Molekylær formel Ba(NO3)2 in 5% HNO3
Koncentration Ba 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00134031
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1546354 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/04/2025 Artikelnummer013876.AP,013876.AE,013876.AD
Partinummer1546353 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/04/2025 Artikelnummer013876.AP,013876.AE,013876.AD
Partinummer1539029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer013876.AP,013876.AE,013876.AD
Partinummer1521838 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013876.AP,013876.AE,013876.AD
Partinummer1521699 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/01/2025 Artikelnummer013876.AP,013876.AE,013876.AD
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium, plasma standard solution, Specpure, Ba 1000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Barium, plasma standard solution, Specpure™ Ba 1000μg/mL >