Få mere at vide
Bariumstykker, 2,5 cm (1 tommer)& ned, 99,2% (metalbasis), Sr∣< 0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824621
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11356607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000653.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-39-3
Molekylær formel Ba
Molekylvægt (g/mol) 137.33
MDL nummer MFCD00134031
InChI nøgle DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC navn barium
SMIL [Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray pieces
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.2% (Metals basis)
Form Pieces
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium pieces
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i