Få mere at vide
Bariumstykker, 2,5 cm (1 tomme) & ned, 99,2 % (metalbasis), Sr ∣ <0,8 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray-brikker |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,2 % (metalbasis) |
| Form | Brikker |