Få mere at vide
Bariumstykker, 2,5 cm (1 tomme) & ned, 99,2 % (metalbasis), Sr ∣ <0,8 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray-brikker |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,2 % (metalbasis) |
| Form | Brikker |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium pieces
- Fare
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend slukningspulver til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.