Få mere at vide
Barium Peroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10672251 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
500g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10672251 500g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10672251 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/1080/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 450°C
CAS 1304-29-6
Farve Beige
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel BaO2
MDL nummer 3454
InChI nøgle ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ba++].[O-][O-]
IUPAC navn barium(2+) dioxidanediide
Molekylvægt (g/mol) 169.33
Formel vægt 169.33g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /