Få mere at vide
Bariumperoxid, vandfri, 84 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341539
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341539 1 kg 1kg
11321539 50 g 50g
11331539 250 g 250g
11351539 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014008.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
Bariumperoxid er et specialprodukt til proteomikforskning. Det er et stærkt oxidationsmiddel. Det bruges også til blegning i en række kommercielle applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-29-6
Molekylær formel BaO2
Molekylvægt (g/mol) 169.325
MDL nummer MFCD00003454
InChI nøgle ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC navn barium(2+);peroxid
SMIL [O-][O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium peroxide
Smeltepunkt 450°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 84%
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 169.34
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.96