Få mere at vide
Bariumperoxid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123431 25 g Plastflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10123431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 350410250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Peroxide
Smeltepunkt 450.0°C
CAS 1304-29-6
Farve Beige
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 94% min. (Iodometry)
Molekylær formel BaO2
Lineær formel BaO2
MDL nummer MFCD00003454
Merck Index 15,985
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L
InChI nøgle ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][O-].[Ba+2]
IUPAC navn barium(2+);peroxid
Molekylvægt (g/mol) 169.33
PubChem CID 14773
Formel vægt 169.33
Procent renhed 95%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium peroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.