Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Peroxide |
| Smeltepunkt | 450.0°C |
| CAS | 1304-29-6 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Iodometry) |
| Molekylær formel | BaO2 |
| Lineær formel | BaO2 |
| MDL nummer | MFCD00003454 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium peroxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.