Få mere at vide
Bariumperchlorattrihydrat, Reagenskvalitet
Beskrivelse
Bariumperchlorat, trihydrat, reagens er et ekstremt kraftigt oxidationsmiddel, og derfor almindeligt anvendt i industrien og pyroteknik. Det bruges også i RPE-For-analyse. Det bruges som oxidationsmiddel, til gastørring, til ribonukleasebestemmelse og i vandanalysen til sulfattitrering med Thorin som indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium perchlorate trihydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Tæthed | 2.74 g/mL |
| FN nummer | UN1447 |
| Merck Index | 14,987 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, methanol; Let opløselig i ethanol, ethylacetat, acetone; Uopløselig i æter |
| Formel vægt | 390,29 (336,24 Vandfri) |
| Vis mere |