Få mere at vide
Barium perchlorate trihydrate, Reagent Grade
Beskrivelse
Bariumperchlorat, trihydrat, reagens er et ekstremt kraftigt oxidationsmiddel, og derfor almindeligt anvendt i industrien og pyroteknik. Det bruges også i RPE-For-analyse. Det bruges som oxidationsmiddel, til gastørring, til ribonukleasebestemmelse og i vandanalysen til sulfattitrering med Thorin som indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium perchlorate trihydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1447 |
| Merck Index | 14,987 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether |
| Formel vægt | 390.29 (336.24 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Brydningsindeks | 1.533 |
| Tæthed | 2.74 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Barium perchlorate trihydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Barium perchlorate trihydrate