Få mere at vide
Bariumperchloratopløsning, Honeywell™
Product Code. 15684780
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 L
Unit Size:
1 L
Product Code. Mængde unitSize
15684780 1 L 1 L
1 options
Product Code. 15684780 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 350531L
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
Volumetrisk, 0,005 M Ba(ClO4)2 i isopropanol/vand
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Barium perchlorate solution
CAS 13465-95-7
Mængde 1 L
Molekylær formel BaCl2O8
Lineær formel Ba(ClO4)2
MDL nummer MFCD00003440
FN nummer UN1219
Flammepunkt 21°C (69.8°F)
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
InChI nøgle OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
IUPAC navn barium(2+);diperchlorat
Molekylvægt (g/mol) 336.219
PubChem CID 61623
Formel vægt 336.23g/mol