Få mere at vide
Bariumperkloratopløsning, 0,05 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium perchlorate |
| Emballage | Flaske |
| CAS | 7732-18-5 |
| Koncentration | 0.05 M |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium perchlorate 0.05 M. Volumetric Solution. European Pharmacopoeia Ref: 3000700
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i