Få mere at vide
Bariumperklorat, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781807
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11361768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011657.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.219 g/mol
Bariumperklorat, vandfrit bruges til fremstilling af sprængstoffer. Det bruges også som tørremiddel, ribonukleasebestemmelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-95-7
Molekylær formel BaCl2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.219
MDL nummer MFCD00003440
InChI nøgle OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC navn barium(2+);diperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium perchlorate
Farve Farveløs
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 336.24
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.20 g/cm3