Få mere at vide
Barium perchlorate, 99%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. 10730731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10730731 500 g Glasflaske 500g
10720731 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10730731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221275000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-95-7
Molekylær formel BaCl2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.23
MDL nummer MFCD00003440
InChI nøgle OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC navn barium(2+);diperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium perchlorate
Smeltepunkt 505.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel Ba(ClO4)2
Merck Index 15, 983
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone
Formel vægt 336.23
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.2
Tæthed 3.2000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium perchlorate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.