Få mere at vide
Barium perchlorate, 99%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. 10720731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10720731 100 g Glasflaske 100g
10730731 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10720731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221271000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13465-95-7
Molekylær formel BaCl2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.23
MDL nummer MFCD00003440
InChI nøgle OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
PubChem CID 61623
IUPAC navn barium(2+);diperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium perchlorate
Smeltepunkt 505.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Lineær formel Ba(ClO4)2
Merck Index 15, 983
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone
Formel vægt 336.23
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.2
Tæthed 3.2000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium perchlorate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.