Få mere at vide
Bariumoxid, 99,5% (metalbasis ekskl. Sr), Sr< 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumoxid bruges i katodestrålerør, kroneglas og katalysatorer. Det bruges til adsorption af NO og NO 2 . Det spiller også en vigtig rolle for NO 2 lagring og reduktion. Det fungerer som en effektiv ethoxyleringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium oxide |
| Smeltepunkt | 1923°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Sr), Sr< 500 ppm |
| FN nummer | UN1884 |
| Merck Index | 14,986 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali. |
| Formel vægt | 153.33 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |