Få mere at vide
Bariumoxid, 99,5% (metalbasis ekskl. Sr), Sr< 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumoxid bruges i katodestrålerør, kroneglas og katalysatorer. Det bruges til adsorption af NO og NO 2 . Det spiller også en vigtig rolle for NO 2 lagring og reduktion. Det fungerer som en effektiv ethoxyleringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium oxide |
| Smeltepunkt | 1923°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Sr), Sr< 500 ppm |
| FN nummer | UN1884 |
| Merck Index | 14,986 |
| Opløselighedsinformation | Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali. |
| Formel vægt | 153.33 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Barium oxide