Få mere at vide
Bariumoxid, 99,5% (metalbasis ekskl. Sr), Sr< 500 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440740
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440740 25 g 25g
11450740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044440.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
Bariumoxid bruges i katodestrålerør, kroneglas og katalysatorer. Det bruges til adsorption af NO og NO 2 . Det spiller også en vigtig rolle for NO 2 lagring og reduktion. Det fungerer som en effektiv ethoxyleringskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-28-5
Molekylær formel BaO
Molekylvægt (g/mol) 153.33
MDL nummer MFCD00003453
InChI nøgle QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC navn oxobarium
SMIL O=[Ba]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium oxide
Smeltepunkt 1923°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Sr), Sr< 500 ppm
FN nummer UN1884
Merck Index 14,986
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water. Soluble in ethanol,dilute mineral acids and alkali.
Formel vægt 153.33
Procent renhed 99.5%
Brydningsindeks 1.98
Tæthed 5.7 g/mL