Få mere at vide
Barium oxide, 90%, extra pure, powder
Artikelnummer. p-4509904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glass Bottle
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10424555
Brand: Thermo Scientific Acros 207830250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1304-28-5 | BaO | 153.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-28-5, 513-77-9, 1304-29-6
Molekylær formel BaO
Molekylvægt (g/mol) 153.33
MDL nummer MFCD00003453
InChI nøgle QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium oxide, baryta, barium monoxide, calcined baryta, barium protoxide, oxyde de baryum french, barium oxide, obtained by calcining witherite, oxyde de baryum
PubChem CID 62392
IUPAC navn oxobarium
SMIL O=[Ba]
Tekniske data
Kogepunkt 2000.0°C
Kemisk navn eller materiale Barium oxide
Smeltepunkt 1920.0°C
Farve Gray to Green-Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 90%
Lineær formel BaO
Fieser 01,683; 09,23
Merck Index 15,982
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted acids, alcohols, insoluble in acetone, nh3, slowly but considerably soluble in methanol,, ethanol forming barium alcoholate
Formel vægt 153.34
Procent renhed 90%
Grad Extra Pure
Emballage Glass Bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barium oxide, bariumcarbonate