Tekniske data
| Kogepunkt | 2000.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Barium oxide |
| Smeltepunkt | 1920.0°C |
| Farve | Gray to Green-Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Lineær formel | BaO |
| Fieser | 01,683; 09,23 |
| Merck Index | 15,982 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.