Få mere at vide
Bariumoxalat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049140
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013009.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Bariumoxalat, Puratronic anvendes som et grønt pyroteknisk farvestof generelt i specialiserede pyrotekniske sammensætninger indeholdende magnesium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 516-02-9
Molekylær formel C2BaO4
Molekylvægt (g/mol) 225.345
MDL nummer MFCD00054429
InChI nøgle GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC navn barium(2+);oxalat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium oxalate
Smeltepunkt 400°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel BaC2O4
FN nummer UN1564
Merck Index 14,985
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 225.36
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 2.658 g/mL