Få mere at vide
Barium Nitrate, Supelco™
Artikelnummer. 15894110
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
15894110 500 g
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Code produit 15894110 Fournisseur Supelco Code fournisseur 1017290500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale Barium Nitrate
Smeltepunkt 592°C
CAS 10022-31-8
Mængde 500 g
Molekylær formel Ba(NO3)2
MDL nummer MFCD00003442
Synonym Barium nitrate, Barium nitrate
Molekylvægt (g/mol) 261.34
Grad Research
Tæthed 3.2 g/cm3 at 20°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.