Få mere at vide
Bariumnitrat, Puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99%, ≥52% Ba-basis, Solstice
Artikelnummer. 15653260 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15653260 25 kg 25kg
15663260 500 g 500g
15683260 6 x 500 g Pakke med 6
15673260 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15653260 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3112825KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99 %,≥ 52% Ba-basis
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-31-8
Molekylær formel BaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 261.34
MDL nummer MFCD00003442
InChI nøgle IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC navn barium(2+);dinitrat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium nitrate
Smeltepunkt 592 °C (dekomponering)(litteratur)
Navn note Puriss. p.a., ACS Reagens, ≥99%, ≥52% Ba basis
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Fast stof
Mængde 25 kg
Emballage Fiberboard Box
Tæthed 3.24 g/cm3
Lineær formel (NH4)2SO4
FN nummer UN1446
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ba+2]
Formel vægt 261.34
Procent renhed >99%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.