Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium nitrate |
| Smeltepunkt | 592,0 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Ba(NO3)2 |
| Merck Index | 15,979 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 9 g/100 ml (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol og acetone |
| IUPAC navn | barium(2+) dinitrat |
| Formel vægt | 261.34 |
| Procent renhed | ≥98,5 % (Kompleksometri) |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
- Barium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.