Få mere at vide
Bariumnitrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380849
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11380849 100 g 100g
11320859 5 g 5g
15495955 25 g 25g
11310859 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11380849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010648.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Bariumnitrat bruges af olie- og gasindustrien til fremstilling af boremudder. Det bruges til at fremstille maling, mursten, fliser, glas, gummi og andre bariumforbindelser. Det bruges også i, bruges i signalblus og blødgøringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-31-8
Molekylær formel BaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 261.34
MDL nummer MFCD00003442
InChI nøgle IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMIL [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium nitrate
Smeltepunkt 592°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and acetone. Partially soluble in cold water.
IUPAC navn barium(2+);dinitrat
Formel vægt 261.35
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.24