Tekniske data
| Smeltepunkt | 592°C |
| CAS | 10022-31-8 |
| Farve | White |
| pH | 5.0 to 8.0 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | BaN2O6 |
| MDL nummer | MFCD00003442 |
| InChI nøgle | IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?