Få mere at vide
Barium nitrate, ACS, 99+%
Artikelnummer. p-3256909
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11386588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012194.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Bariumnitrat bruges til fremstilling af specialglas, i brandværksindustrien og til grønt-brand i pyroteknik. Det er meget udbredt i forsvarsapplikationer. Det er et forløbermateriale for bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-31-8
Molekylær formel BaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 261.34
MDL nummer MFCD00003442
InChI nøgle IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
SMIL [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium nitrate
Smeltepunkt 592°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
IUPAC navn barium(2+) dinitrat
Formel vægt 261.35
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.24