Få mere at vide
Bariumnitrat, 99%
Artikelnummer. 11433694
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Unit Size:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11433694 500 g 500g
11443694 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11433694 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11305.36
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261,34 g/mol
Bariumnitrat bruges til fremstilling af specialglas, i brandværksindustrien og til grønt-brand i pyroteknik. Det er meget udbredt i forsvarsapplikationer. Det er et forløbermateriale for bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumnitrat anvendes til fremstilling af specialglas, i brandværksindustrien og til grønt-brand i pyroteknik. Det er meget udbredt i forsvarsapplikationer. Det er et forløbermateriale for bariumoxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med metal, legeringspulvere, brændbare materialer, reduktionsmidler, syrer og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10022-31-8
Molekylær formel BaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 261.34
MDL nummer MFCD00003442
InChI nøgle IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC navn barium(2+);dinitrat
SMIL [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Barium nitrate
Smeltepunkt 592 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.24
Lineær formel Ba(NO3)2
FN nummer UN1446
Merck Index 14,983
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 261.35
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Barium nitrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium nitrate