Få mere at vide
Bariumnitrat, 99,95% (metalbasis)
Beskrivelse
Bariumnitrat bruges til fremstilling af specialglas, i brandværksindustrien og til grønt-brand i pyroteknik. Det er meget udbredt i forsvarsapplikationer. Det er et forløbermateriale for bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium nitrate |
| Smeltepunkt | 592 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid krystallinsk |
| Analyseprocentområde | 99.95% |
| Tæthed | 3.24 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol. |
| Vis mere |