Få mere at vide
Bariumnitrat, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367278
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367278 25 g 25g
11377278 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030481.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10022-31-8 | BaN2O6 | 261.34 g/mol
Bariumnitrat bruges til fremstilling af specialglas, i brandværksindustrien og til grønt-brand i pyroteknik. Det er meget udbredt i forsvarsapplikationer. Det er et forløbermateriale for bariumoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10022-31-8
Molekylær formel BaN2O6
Molekylvægt (g/mol) 261.34
MDL nummer MFCD00003442
InChI nøgle IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium nitrate, nitrobarite, nitric acid, barium salt, barium dinitrate, bariumnitrate, dusicnan barnaty czech, nitrato barico spanish, unii-mdc5sw56xc, nitrate de baryum french, barium nitrate ba no3 2
PubChem CID 24798
IUPAC navn barium(2+) dinitrat
SMIL [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium nitrate
Smeltepunkt 592°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.95%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 261.35
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 3.24 g/cm3