Få mere at vide
Barium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050623
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313518
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039130.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12009-14-2 | BaNb2O6 | 419.13 g/mol
Bariumniobiumoxid anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12009-14-2
Molekylær formel BaNb2O6
Molekylvægt (g/mol) 419.13
MDL nummer MFCD00064751
InChI nøgle FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
PubChem CID 6093852
IUPAC navn barium(2+) diniobiumoylolat
SMIL [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium niobium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 419.11
Procent renhed 99.9%