Få mere at vide
Barium niobium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11313518
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313518 10 g 10g
11303518 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039130.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12009-14-2 | BaNb2O6 | 419.13 g/mol
Bariumniobiumoxid anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12009-14-2
Molekylær formel BaNb2O6
Molekylvægt (g/mol) 419.13
MDL nummer MFCD00064751
InChI nøgle FKKSQMDUUDBSGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium niobate, barium niobium oxide, barium 2+ ; oxido dioxo niobium, barium-niobium-oxide, barium 2+ diniobiumoylolate
PubChem CID 6093852
IUPAC navn barium(2+) diniobiumoylolat
SMIL [Ba++].[O-][Nb](=O)=O.[O-][Nb](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium niobium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 419.11
Procent renhed 99.9%