Få mere at vide
Barium metaphosphate, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Bariummetafosfat, brugt i glas, porcelæn og emaljer, som et flammehæmmer og i fosforanvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium metaphosphate |
| Smeltepunkt | 1560°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution |
| Formel vægt | 295.25 |
| Procent renhed | ≥90% |
| Lugt | Odorless |