Få mere at vide
Barium metaborate monohydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059969
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15472457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045823.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-06-9
Molekylær formel B2BaH2O5
Molekylvægt (g/mol) 240.96
MDL nummer MFCD00046182
InChI nøgle JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
PubChem CID 23165673
SMIL O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium metaborate monohydrate
Smeltepunkt >900°C
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 250 g
Lineær formel BaB2O4·H2O
FN nummer UN1564
IUPAC navn barium(2+) hydrate dioxoborinate
Formel vægt 240.97 (222.96 Anhydrous)
Tæthed 3.35g/mL