Få mere at vide
Barium metaborate monohydrate, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492457
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492457 5 kg 5kg
15472457 250 g 250g
15482457 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045823.A7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-06-9
Molekylær formel B2BaH2O5
Molekylvægt (g/mol) 240.96
MDL nummer MFCD00046182
InChI nøgle JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
PubChem CID 23165673
SMIL O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium metaborate monohydrate
Smeltepunkt >900°C
Farve White
Fysisk form Crystalline
Mængde 5 kg
Lineær formel BaB2O4·H2O
FN nummer UN1564
Opløselighedsinformation Soluble in water. Moderately soluble in dilute acids. Insoluble in organic solvents.
IUPAC navn barium(2+);oxido(oxo)borane;hydrate
Formel vægt 240.97 (222.96 Anhydrous)
Tæthed 3.35 g/mL