Få mere at vide
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45833 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10741345
Brand: Thermo Scientific Acros 198480050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-35-1
Molekylær formel BaMnO4
Molekylvægt (g/mol) 256.26
MDL nummer MFCD00011514
InChI nøgle ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC navn barium(2+);dioxido(dioxo)manganese
SMIL [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium manganate(VI)
Navn note 95%
Farve Black-Blue to Blue
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 94% min
Lineær formel BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 256.27
Procent renhed 95%
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium manganate(VI)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.