Få mere at vide
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium manganate(VI) |
| Navn note | 95% |
| Farve | Black-Blue to Blue |
| Fysisk form | Fine Crystalline Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 94% min |
| Lineær formel | BaMnO4 |
| Fieser | 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18 |
| Merck Index | 15, 977 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium manganate(VI)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.