Få mere at vide
Bariummanganat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046117
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11397946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13172.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-35-1 | BaMnO4 | 256.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-35-1
Molekylær formel BaMnO4
Molekylvægt (g/mol) 256.26
MDL nummer MFCD00011514
InChI nøgle ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC navn barium(2+);dioxid(dioxo)mangan
SMIL [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium manganate
Mængde 5 g
FN nummer UN3087
Merck Index 14,981
Formel vægt 256.28
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.85