Få mere at vide
Barium isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049494
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11352478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014523.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24363-37-9
Molekylær formel C6H14BaO2
Molekylvægt (g/mol) 255.503
MDL nummer MFCD00050486
InChI nøgle CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
IUPAC navn barium(2+);propan-2-olate
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium isopropoxide
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Farve Brown to Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Lineær formel Ba[OCH(CH3)2]2
FN nummer UN3205
Formel vægt 255.52
Følsomhed Moisture Sensitive