Få mere at vide
Barium isopropoxid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium isopropoxide |
| Smeltepunkt | ∼200 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Lineær formel | Ba[OCH(CH3)2]2 |
| FN nummer | UN3205 |
| Formel vægt | 255.52 |