Få mere at vide
Bariumisopropoxid, 20% w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11354048
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354048 10 mL 10ml
11344048 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041338.AB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
I Sol-Gel-syntese og superledere | CAS: 24363-37-9 | C6H14BaO2 | 255,503 g/mol
Bariumisopropoxid bruges i nanomaterialer og tynde film, katalysesyntese, ferroelektriske metaller. Det bruges også som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24363-37-9
Molekylær formel C6H14BaO2
Molekylvægt (g/mol) 255.503
MDL nummer MFCD00050486
InChI nøgle CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6101105
IUPAC navn barium(2+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium isopropoxide
Farve Gul
Tæthed 0.89 g/mL
Flammepunkt 22 °C (72 °F)
Lugt Alkohollignende
Lineær formel Ba[OCH(CH3)2]2
Mængde 10 mL
FN nummer UN3274
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkoholer, ketoner og estere. Reagerer med vand.
Formel vægt 255.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske